Bis(4-fluorophenyl)methane syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40056.0010EA 50.2 EUR
8.40056.0010
Bis(4-fluorophenyl)methane syntetiikkaan
Bis(4-fluorophenyl)methane
Kaava: C₁₃H₁₀F₂
MW: 204,22 g/mol
MDL numero: MFCD00000360
CAS-numero: 457-68-1
EINECS: 207-274-2
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 204.22 g/mol
Boiling Point 265 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)