³Prime henkilökohtainen pyöräilijä tarjoaa helpon ohjelmoinnin ja instrumenttien joustavuuden säilyttäen samalla nopeat ramppinopeudet ja pienen jalanjäljen, mikä tekee siitä ihanteellisen tutkimus- ja opetuslaboratorioihin. Värillisen kosketusnäytön ja käyttövalmiiden mallien avulla käyttäjä ohjataan intuitiivisesti luomaan monimutkaisiakin ohjelmia menetelmällä, joka on standardoitu koko Techne®-lämpösyklilaitteille.
- Värillisellä kosketusnäytöllä ohjelmoit nopeasti
- Suuri ramppinopeus, jopa 3,0 °C/s
- Lämpötila-alue: +4...+100 °C
- Gradienttitoiminto onnistuu joko suoraan ³PrimeG-laitteella tai ³PrimeX-yksikköä päivittämällä
- Ohjemien ja lämpötilatietojen siirto laitteista tietokoneelle USB-portin kautta
Keskikokoisissa ³PrimeX-PCR-laitteissa on kaikki ³Prime-laitteen toiminnot ja suurempi näytekapasiteetti: niihin mahtuu 48 kpl 0,2 ml:n mikroputkia tai 30 kpl 0,5 ml:n putkia. Gradienttitoiminto onnistuu joko suoraan ³PrimeG-laitteella tai ³PrimeX-yksikköä päivittämällä.
³PrimeG on pieni gradientti-PCR-laite, jossa on myös kaikki ³PrimeX-laitteen toiminnot. Laitteessa käytetään 48-blokkeja, joten käytettävissä on kahdeksan riviä annealing-lämpötilan optimointia varten ja kuusi riviä reagenssien (esimerkiksi MgCl₂) ja alukepitoisuuksien optimointia varten. Anneling-lämpötilojen optimointiin voidaan käyttää enintään 14 °C:n gradienttia lämpötilan ollessa 30...80 °C. Gradienttilaskintoiminto näyttää kaikkien kahdeksan rivin lämpötilat, joten lämpöolosuhteet ovat myös helposti toistettavissa.
Huomautus: PCR-laitteen lämpöblokit saa vaihtaa vain koulutettu huoltoteknikko. Lisätietoja saatavana olevista varablokeista saat Avantor.
* Mitattu 55 °C:ssa