PCR-laitteet, Techne® Prime
Toimittaja: Cole Parmer
Techne®
732-1686EA 4950 EUR
TECN5PRIMEG/384 TECN5PRIMEX/USB TECN5PRIME/C TECN5PRIME/05 TECN5PRIME/384
PCR-laitteet, Techne® Prime
Prime-sarjan täysikokoiset lämpösyklilaitteet tarjoavat sekä korkean suorituskyvyn että suuren suorituskyvyn ja tarjoavat maksimaalisen joustavuuden käsiteltäessä useita näytteitä rinnakkain.
  • Värillisellä kosketusnäytöllä ohjelmoit nopeasti
  • Suuri ramppinopeus, jopa 3,4 °C/s
  • USB-portti mahdollistaa ohjelmien siirron laitteesta toiseen ja lämpötilatietojen siirron tietokoneelle
  • Gradienttitoiminto onnistuu joko suoraan PrimeG-laitteella tai Prime-yksikköä päivittämällä
PrimeG on PCR-laite, jossa on gradienttitoiminto sekä kaikki Prime-yksikön ominaisuudet. Leveän lineaarisen 30 °C:n gradientin avulla annealing-lämpötilojen optimointi onnistuu yhden PCR-ohjelman aikana. Gradienttilaskintoiminto näyttää kaikkien kahdeksan rivin lämpötilat, joten lämpöolosuhteet ovat myös helposti toistettavissa.
Prime Combi-Block -PCR-laitteet ovat äärimmäisen joustavia, sillä niiden yhdistelmäblokkeihin mahtuu samanaikaisesti 33 kpl 0,2 ml:n ja 33 kpl 0,5 ml:n putkia 6 vaaka- ja 11 pystyriville. Prime Combi-Block -PCR-laitteita on saatavana lämpötilagradienttitoiminnolla varustettuina ja ilman sitä. Gradienttitoiminto voidaan myös lisätä laitteeseen myöhemmin päivityksenä.
Huomautus: PCR-laitteen lämpöblokit saa vaihtaa vain koulutettu huoltoteknikko. Lisätietoja saatavana olevista varablokeista saat Avantor.
* Mitattu 55 °C:ssa