Pyyherullat, MicroRoll
Toimittaja: Vileda Professional
Vileda®
115-1388EA 138 EUR
115-1388 VILE149041
Pyyherullat, MicroRoll
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
Kevyt mikrokuitupyyhe (
70 % polyesteriä, 30 % polyamidia), erinomainen nukkaamaton puhdistustulos, poistaa 99,9 % bakteereista.
  • Tekee puhdasta jälkeä yhdellä pyyhkäisyllä, mikä on erittäin tärkeää herkillä pinnoilla, kuten lasi- ja peilipinnoilla
  • Osittain kertakäyttöinen pyyherulla, ei ristikontaminaation aiheuttamia hygieniaongelmia
Erittäin ohuet
mikrokuidut irrottavat ja imevät lian
pinnalta niin, ettei jäljelle jää muuta kuin pieniä vesipisaroita. Tuotetta voi käyttää kaikilla vettä sietävillä pinnoilla, kuten työpöydillä, kaapeissa, tangoilla, pöydillä, pesualtaissa, WC-tiloissa ja kaakeleilla.
Väri: valkoinen