Hait: Mikroventtiilit
Mikroventtiilejä valikoimissa, pneumaattisesti toimivat diafragmaventtiilit, manuaalisesti toimivat diafragmaventtiilit, pneumaattiset venttiilit, inertit venttiilit, mikroventtiilit LC:hen ja GC:hen.
Mikroventtiilejä valikoimissa, pneumaattisesti toimivat diafragmaventtiilit, manuaalisesti toimivat diafragmaventtiilit, pneumaattiset venttiilit, inertit venttiilit, mikroventtiilit LC:hen ja GC:hen.
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: O-ring free design, ¹/₂ or ¹/₄" orifice.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add ¼" and ¹/₈" connections from Flaretek®. With ...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Smaller than most comparable valves, ¹/₄" CR4 series valves are ideal for handling wet etch and clean process chemicals. These durable valves can hand...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Tuoteluettelon nro: (ENTED8-3Q-8F)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Tuoteluettelon nro: (ENTE202-82-01)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ENTE201-42-01-3)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ENTE202-86-01)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ENTE202-128-01)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HAMILTON BONADUZ
Kuvaus: HV plug valves provide an economical and flexible method of custom-building a fluid flow control system, from a simple on/off valve to a more complex ...
Toimittaja: JOUR RESEARCH (VICI)
Kuvaus: These micro valves for LC and GC has a unique design of the fitting detail which allows a leak-free seal with no potential for rotor damage from overt...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom