  • Kriteerit
    • In Stock (7)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Terveydenhuollon näyteastiat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
Erilaisia näyteastioita terveydenhuollon käyttöön IVD merkinnällä varustettuna. Yskösnäyteastioita löytyy sekä painokorkilla, että kierrekorkilla. Virtsanäytepurkkeja on steriileinä, yksittäispakkatuina ja bulkkipakkauksina aseptisesti pakattuina. Ulosteastioita löytyy lusikalla ja ilman lusikkaa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PP, translucent.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Läpikuultavaa polypropeenia
Tuoteluettelon nro: (BRND62305)
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   PS, transparent with blue PS screw cap
UOM:  1 * 400 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMPC200G)
Toimittaja:  Simport Scientific
Kuvaus:   Järjestelmä yskösnäytteen keräämiseen, steriloitu, SputEm™, mukana kierrekorkki sekä vihreä painokorkillinen kuljetusastia, Tilavuus: 50 ml
UOM:  1 * 72 Items
Toimittaja:  BOETTGER, PAUL
Kuvaus:   Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
Tuoteluettelon nro: (BOET07.051.2000)
Toimittaja:  BOETTGER, PAUL
Kuvaus:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
UOM:  1 * 1.000 Items
Toimittaja:  LP ITALIANA SPA
Kuvaus:   Faeces Container, non sterile, with screw cap, Tilavuus: 25 ml, Kork.: 80 mm, PP, with spoon, without label, Ulkohalk.: 25 mm
Tuoteluettelon nro: (GREI434102_780)
Toimittaja:  GREINER BIO ONE
Kuvaus:   Crystal clear containers made of PS with caps.
UOM:  1 * 780 Items
Keskeytyi
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava