Imupullo, kierrekorkilla, sulkuhanalla
Toimittaja: Witeg
WITG5.611.005EA 382 EUR
WITG5.611.005 WITG5.611.002 WITG5.611.001 WITG5.611.010
Imupullo, kierrekorkilla, sulkuhanalla
Pullot Aspiraattorit
Borosilicate glass, clear, narrow neck.
  • With screw cap GL 45
  • Screw thread tubus GL 32 and valve tap
  • Good chemical und temperature resistance
Sertifikaatit: DIN 12037