Hait: Erikoiskyvetit
Laitesidonnaisia erikoiskyvettejä ja telineitä.
Laitesidonnaisia erikoiskyvettejä ja telineitä.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (634-0944)
Toimittaja: HELLMA
Kuvaus: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TINT605534)
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (KART2630)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (KART2618)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM: 1 * 2.688 Items
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Tuoteluettelon nro: (PERCB0017054)
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LPIT110511)
Toimittaja: LP ITALIANA SPA
Kuvaus: Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM: 1 * 1.000 Items
Tuoteluettelon nro: (SARS68.752)
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: Polypropylene round opaque cuvette for sample preparation with LKB analyser.
UOM: 1 * 5.000 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom