Etyyliasetaatti ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00789.1000EA
57.4
EUR
1.00789.1000
1.00789.2500
Etyyliasetaatti ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Etyyliasetaatti
Kaava:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88,11 g/mol Kiehumispiste: 77,1 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –83 °C Tiheys: 0,902 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: –4 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00009171 CAS-numero: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Testitulosten erittely
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |