m-Kresoli
Toimittaja: EDQM
Vaara
EDQMY0000301EA 251 EUR
EDQMY0000301
m-Kresoli
m-Kresoli
Kaava: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Kiehumispiste: 202,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 11,5 °C
Tiheys: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 73 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002302
CAS-numero: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg