(4-Nitrophenyl) α-D-glucopyranoside
Toimittaja: Molekula
MOLEM79358495EA 71.3 EUR
MOLEM79358495
(4-Nitrophenyl) α-D-glucopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Kaava: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
MDL numero: MFCD00064088
CAS-numero: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3