1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO294315000EA 116 EUR
ACRO294315000 ACRO294310025
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Kaava: C₆H₁₈Cl₃N₃
MW: 238,5900 g/mol
Sulamispiste: 285…290 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00074887
CAS-numero: 58966-93-1
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %