2,5-Diaminotoluene sulphate
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12198500EA 79.5 EUR
EHERC12198500
2,5-Diaminotoluene sulphate
2,5-Diaminotoluene sulphate
Kaava: C₇H₁₂N₂O₄S
MDL numero: MFCD00013003
CAS-numero: 615-50-9
EINECS: 210-431-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III