Methyl coumalate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B25330.04EA 122 EUR
B25330.04 B25330.09
Methyl coumalate ≥98%
Methyl coumalate
Kaava: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Kiehumispiste: 178…180 °C (60 mmHg)
Sulamispiste: 68…72 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010120
CAS-numero: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1