Pipetti, monikanavainen, elektroninen, Eppendorf Xplorer plus®
Toimittaja: Eppendorf
Xplorer plus®
613-2237EA 1290 EUR
613-2237 613-2236 613-2239 613-2238 613-6990 613-2240 613-2242 613-6991 613-2241 613-6987 613-6986 613-2235
Pipetti, monikanavainen, elektroninen, Eppendorf Xplorer plus®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Helppokäyttöinen, tarkka ja kevyt mikropipetti, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan ammattikäyttöön. Sen intuitiivinen toiminta ja testattuun Eppendorf PhysioCare Concept® -suunnitteluun perustuva rakenne tekevät siitä erinomaisen apuvälineen jokaiseen työpäivään.
  • Monitoiminen valitsin, valikkojen kielivaihtoehdot, ohjetoiminto sekä kärkien vaivaton kiinnittäminen ja irrottaminen tekevät käytöstä intuitiivista
  • Erittäin hyvin toistettavat mittaustulokset
  • Useiden toimintojen peräkkäinen ohjelmointi
  • Salasanasuojaus
  • Helppo huoltaa, huoltovälivaroitus
Pipetointitoiminnot: automaattiannostelu, annostelu, pipetointi, pipetointi ja sekoitus, manuaalinen pipetointi, sarja-aspiraatio, laimennus, erisuuruisten tilavuuksien sarjapipetointi, erisuuruisten tilavuuksien sarja-annostelu, käänteispipetointi.
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan laturi.