Metanoli, SupraSolv® for GC-MS
Toimittaja: Merck Millipore
Vaara
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C (closed cup)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Molar Mass 32.04 g/mol
Boiling Point 64.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 128 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.33
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 0.792 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 455 °C DIN 51794
Evaporation number 6.3
Water absorption 1000 g/kg
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 1 l 1.00837.1000
Glass bottle 2,5 l 1.00837.2500
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm