n-Pentaani ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
Synonyms:
Pentaani
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00882.4000EA
578
EUR
1.00882.4000
1.00882.1000
1.00882.2500
n-Pentaani ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
n-Pentaani
Kaava:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72,15 g/mol Kiehumispiste: 35…36 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –130 °C Tiheys: 0,63 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: –40 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00009498 CAS-numero: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
Testitulosten erittely
Solubility | 0.04 g/L (25 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.15 g/mol |
Boiling Point | 36 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 570 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.358 |
Explosion Limit | 1.4 - 8%(V) |
Density | 0.63 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 285 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |