Nesteiden aspirointijärjestelmä, BioChem VacuuCenter, BVC basic
Toimittaja: Vacuubrand
181-0298EA 1260 EUR
181-0298 181-0299
Nesteiden aspirointijärjestelmä, BioChem VacuuCenter, BVC basic
Pumput Tyhjiöimujärjestelmät
VacuuCenter BVC basic on tarkoitettu liitettäväksi olemassa olevaan vakuumilähteeseen, kuten kalvopumppuun tai vakuumiverkkoon (esimerkiksi VACUU LAN®). Kemikaalinkestävä mekaaninen paineensäädin takaa, että käyttövakuumi on paras mahdollinen. Säädin avautuu vain tarvittaessa, jolloin vakuumilähteeseen kohdistuva kaasukuormitus pysyy pienenä. Kerättyä nestettä haihtuu erittäin vähän. Pullon päähän asennetut tuloletkut vähentävät aerosolien ja vaahdon muodostumista ja pidentävät vettä hylkivän suojasuodattimen käyttöikää. Aspiraatiojärjestelmän saa joko BVC basic -versiona, jossa on 4 litran polypropeenipullo, tai BVC basic G -versiona, jossa on pinnoitetusta borosilikaattilasista valmistettu 2 litran pullo.
  • Työskentelytyhjiön voi optimoida ja höyrykuoman pitää alhaisena mekaanisella paineensäätimellä
  • Vakaa alusta, ei tarvitse sähköä
  • Autoklavoitava keruupullo
  • VacuuHandControl (VHC) -aspiraatioimupää, jossa on läpivirtaava imuputki. Käsikappale ei kontaminoidu aspiroidusta aineesta. Hydrofobinen 0,2 µm steriloitava suodatin pienentää vakuumipumppujärjestelmän kontaminaatioriskiä huomattavasti.
Tilaustiedot: Two-year warranty for manufacturing defects.
Toimitustiedot: Täydellinen nesteiden aspirointijärjestelmä olemassa olevaan vakuumilähteeseen. Automaattinen paineen säätely, letkusuutin DN 6/10 mm vakuumilähteeseen yhdistämistä varten, aspirointiohjainpää, VacuuHandContro VHC, keruupullo, suojasuodatin ja käyttöopas.