Containers with cap, K-TAINER®
Toimittaja: Kima
KIMA181084EA 0 EUR
KIMA181084 KIMA181114 KIMA181104
Containers with cap, K-TAINER®
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PS, clear, with snap-on cap.
  • Graduated
  • Sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan