Pipette cylinders
Toimittaja: Hecht
HECH49060040EA 11.2 EUR
HECH49060040 HECH49061002 HECH49061001
Pipette cylinders
Mittalasit Säilytyssylinterit
Wide base cylinders, made of HDPE, for storing pipettes.