Puhdastilojen ergonomiamatot, Ergomat® Hygiene
Toimittaja: Ergomat
Ergomat®
115-0850EA 509 EUR
115-0850 115-0845 115-0838 115-1910 115-0858 115-0855 115-1920 115-0852 115-0847 115-1926 115-1929 115-1931 115-1906 115-0861 115-0860 115-0843 115-1927 115-0839 115-0864 115-0833 115-0827 115-1912 115-0856 115-1924 115-1915 115-0854 115-1909 115-1922 115-0844 115-0851 115-1930 115-0834 115-0829 115-1928 115-0825 115-0863 115-1914 115-1932 115-1908 115-0842 115-1933 115-0841 115-1913 115-0859 115-1916 115-0836 115-0835 115-0837 115-1911 115-0840 115-0831 115-0848 115-0862 115-0857 115-0853 115-0832 115-1921 115-1917 115-1925 ERGO1120018HG100 115-0828 115-1907 115-0849 115-1918 115-0846 115-1923 115-0830 115-0826 115-1919
Puhdastilojen ergonomiamatot, Ergomat® Hygiene
Matot Ergonomiset työtilamatot
Ergomat® Hygiene on valmistettu puhtaasta nitriilikumista ja suunniteltu lisäämään työskentelymukavuutta. Ne vähentävät kompastumisia, rasittumista, laatuongelmia ja sairauslomia.
  • Pinta on kohokuvioitu
  • Voidaan autoklavoida (mitat vain 610 x 915 mm) 100 °C:ssa enintään 5 minuutin ajan.
  • Toistuvat pesut tai kemikaaleille altistuminen ei muuta maton ominaisuuksia. Se ei käyristy, turpoa tai leviä.
  • Muotoillut viistotut reunat eivät käyristy ylöspäin, joten niihin ei voi kompastua
  • Valmistettu kierrättämättömästä materiaalista, mikä takaa kestävyyden ja ergonomisuuden
  • Silikoniton ja lateksiton
Voidaan käyttää luokan ISO 5 (100) puhdastiloissa.
Väri: sininen, vihreä, harmaa tai punainen
Sertifikaatit: EN ISO/USDA/CFIA-standardien mukaisia