Sentrifugiputket, sylinterimäinen, lyhyellä kartiopohalla
Toimittaja: Hecht
HECH40946002EA 69.4 EUR
HECH40946002 HECH40946003 HECH92094607001 HECH40947001 525-1307
Sentrifugiputket, sylinterimäinen, lyhyellä kartiopohalla
Putket Sentrifugiputket
AR®-Glas, with or without graduations.
  • Rimless
  • Graduated tubes feature fused white 'ASSISTENT-PERMANENT' graduations