Virtalähde, PS300B
Toimittaja: Hoefer
732-1695EA 786 EUR
HOEFPS300B
Virtalähde, PS300B
Monipuolinen PS300B-virtalähde soveltuu useimpiin elektroforeesitekniikoihin.
  • Vakiojännite- tai vakiovirtatila ja crossover mA/V
  • 4 pakkausta 4 mm:n lähtöliittimiä
  • Jatkuva ajo tai 999 minuutin ajastin
  • Ajo jatkuu automaattisesti sähkökatkon jälkeen
  • Tunnistaa avoimen virtapiirin
  • Oikosulkusuoja