VWR® Traceable®, Lämpömittari, lämpömittari infrapunalla ja lämpötila-anturilla
Toimittaja: VWR
VWR® Traceable®
620-2203EA 198 EUR
620-2203
VWR® Traceable®, Lämpömittari, lämpömittari infrapunalla ja lämpötila-anturilla
Lämpömittarit Digital Thermometers
Helppokäyttöinen lämpömittari, jossa on sekä infrapunasäde että K-tyypin termoparianturi. Mittauslukema saadan alle sekunnissa.
  • Field of view is 12:1
  • Emissivity adjustable from 0,1 to 1,0 in 0,01 °C increments
  • Maximum/minimum feature allows viewing of highest and lowest readings, at any time
  • Memory recalls captured temperatures, displays the average of all readings and the difference between the two
  • Audible, user-settable, high and low alarms signal 'out of range' conditions, 'HOLD' function to freeze the display
  • Cable length: 3 metres
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kolmipistekalibroinnin Traceable®-kalibrointitodistus (infrapunamittari kalibroitu 35, 50 ja 150 °C:ssa), tyypin K termoparianturi ja paristot, joissa on alhaisen varaustason ilmaisin.