VWR® Traceable®, Infrapunalämpömittari
Toimittaja: VWR
VWR® Traceable®
620-1924EA 265 EUR
620-1924 VWRU89140-188
VWR® Traceable®, Infrapunalämpömittari
Lämpömittarit Digital Thermometers
Kaksoislaserilla varustettu digitaalinen lämpömittari soveltuu monenlaisiin noninvasiivisiin mittauksiin: elintarvikkeille, biotieteiden ja lääketeollisuuden tarpeisiin, öljytuotteille, puhdastiloihin, elektroniikalle sekä kenttämittauksiin.
  • Mittauskeila 12:1 (mittauskohteen halkaisija 0,60 m:n etäisyydeltä mitattaessa 50 mm)
  • Mittaa lukemat miltä tahansa pinnalta: kiinteistä aineista, puolikiinteistä aineista tai nesteistä
  • Vähimmäis-/enimmäisarvotoiminnot myöhempää tarkastelua varten, kaikkien lukemien keskiarvon ja kahden lukeman erotuksen näyttö
  • Ylä- ja alarajan äänimerkkihälytykset ovat käyttäjän asetettavissa ja varoittavat rajojen ylittymisestä tai alittumisesta
  • Käyttäjä voi säätää emissiivisyyttä välillä 0,1 - 1,00, asetusväli 0,01
Toimitustiedot: NIST-standardien mukainen Traceable®-kalibrointitodistus, jonka on myöntänyt A2LA:n akkreditoima ISO 17025 -laboratorio, tyypin K anturi ja kaksi AAA-paristoa.