VWR® VisiScope® 100, Vakiomallinen mikroskoopit
Toimittaja: VWR
VWR® VisiScope®
630-1554EA 496 EUR
630-1554 630-1553 630-2642 630-1552 630-1551 630-1550
VWR® VisiScope® 100, Vakiomallinen mikroskoopit
Mikroskoopit
Educational microscopes for transmitted light observations in routine applications.
  • Coated eyepieces, anti-fungus objectives
  • Focusing mechanism with limit stop
  • Efficient and energy saving LED
  • Die-cast frame with high stability and ergonomy
Sertifikaatit: Täyttää standardin EUP 205/32/EY vaatimukset. Akromaattiset DIN-objektiivit.
Toimitustiedot: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, dust cover and manual.
* Ohjelmiston asentamiseen tarvitaan Windows 7, 8, XP, Vista tai Mac Lion 10.7 tai uudempi versio. ** Ladattava akku.