  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Elektroforeesigeeliväriaineen poistajat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/39/18989839.jpg
Elektroforeesiväriaineen poistajat mahdollistavat nukleiinihappogeelien etidiumbromidi-värjäyksen poistamisen liuottamalla tai autoklaavissa. Etidiumbromidin poisto vähentää toksisuutta ja värjättyjen geelien vaarallisuutta niiden käsittelijöille.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (E732-25)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
UOM:  1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (22007.)
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
UOM:  1 * 25 Items
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Removing excess dye terminator is an essential step prior to Sanger sequencing. Carryover of the excess dye into the sequencing reactions may result i...
Tuoteluettelon nro: (PIER24614)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Silver Stain rescue reagent can recover over-developed or unevenly developed gels, saving the time and frustration of having to reload the sample, run...
UOM:  1 * 40 ml
Tuoteluettelon nro: (J62931.8U)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
UOM:  1 * 25 Items
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Kertakäyttöinen EtBr Greenbag™ -sarja mahdollistaa nopean ja vaivattoman etidiumbromidin konsentroinnin suurista liuosmääristä pieniin aktiivihiiltä s...
UOM:  1 * 50 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6