2,3,5,6-Tetrafluoritiofenoli ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAT1044-5GEA
72.6
EUR
TCIAT1044-5G
2,3,5,6-Tetrafluoritiofenoli ≥95.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluoritiofenoli
Kaava:
C₆H₂F₄S MW: 182,14 g/mol Kiehumispiste: 147°C Leimahduspiste: 48°C |
MDL numero:
MFCD00004829 CAS-numero: 769-40-4 EINECS: 212-210-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |