2,5-Dimetyylipyratsiini ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD2171-25MLEA 79.2 EUR
TCIAD2171-25ML TCIAD2171-100ML TCIAD2171-500ML
2,5-Dimetyylipyratsiini ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimetyylipyratsiini
Kaava: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Sulamispiste: 15 °C
Leimahduspiste: 64°C
MDL numero: MFCD00006147
CAS-numero: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/74/28978974.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %