Metyylioleaatti >60.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAO0055-25MLEA 19.8 EUR
TCIAO0055-25ML TCIAO0055-500ML
Metyylioleaatti >60.0% (by GC)
Metyylioleaatti
Product Categories: Materials Chemistry, Resin Additives, Bioscience, Lipids, Higher Fatty Acids & Higher Alcohols
Other Product Names / Synonyms: Oleic Acid Methyl Ester
Kaava: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Kiehumispiste: 161°C
Sulamispiste: -20°C
Leimahduspiste: 163°C
MDL numero: MFCD00009578
CAS-numero: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/65/28990365.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %