Sinkkikloridi ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAZ0014-300GEA 33 EUR
TCIAZ0014-300G TCIAZ0014-25G
Sinkkikloridi ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sinkkikloridi
Kaava: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Kiehumispiste: 732°C
Sulamispiste: 290°C
MDL numero: MFCD00011295
CAS-numero: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/35/28997435.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %