Platina ≥99.98% (metals basis), jauhe -200/+400 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
46830.MCEA 125 EUR
46830.MC 46830.06 46830.03
Platina ≥99.98% (metals basis), jauhe -200/+400 mesh
Platina
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kiehumispiste: 4530 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1773 °C
Tiheys: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II