Heptanoyylikloridi ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAH0040-25GEA 27.5 EUR
TCIAH0040-25G TCIAH0040-100G TCIAH0040-500G
Heptanoyylikloridi ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Heptanoyylikloridi
Kaava: C₇H₁₃ClO
MW: 148,63 g/mol
Kiehumispiste: 175°C
Sulamispiste: –83,8 °C
Leimahduspiste: 58°C
MDL numero: MFCD00000763
CAS-numero: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/19/28970119.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %