2,2-Diethoxypropane ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD0459-250MLEA 446 EUR
TCIAD0459-250ML TCIAD0459-10ML
2,2-Diethoxypropane ≥95.0% (by GC)
2,2-Diethoxypropane
Kaava: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Kiehumispiste: 113°C
Leimahduspiste: 7°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009224
CAS-numero: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/21/28975021.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %