Itaconic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAI0203-100GEA
75.9
EUR
TCIAI0203-100G
TCIAI0203-25G
TCIAI0203-500G
Itaconic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Itaconic anhydride
Kaava:
C₅H₄O₃ MW: 112,08 g/mol Kiehumispiste: 115°C Sulamispiste: 64…65 °C |
MDL numero:
MFCD00005530 CAS-numero: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |