3,3-Dimethyloctane ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD1213-1MLEA 47.3 EUR
TCIAD1213-1ML
3,3-Dimethyloctane ≥98.0% (by GC)
3,3-Dimethyloctane
Kaava: C₁₀H₂₂
MW: 142,28 g/mol
Kiehumispiste: 161°C
Sulamispiste: –69 °C
MDL numero: MFCD00048874
CAS-numero: 4110-44-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/25/28978125.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %