Metyylikinnamaatti ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAC0360-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0360-25G TCIAC0360-500G
Metyylikinnamaatti ≥99.0% (by GC)
Metyylikinnamaatti
Kaava: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008458
CAS-numero: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/94/28937394.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency