4-Bromi-isoftaalihappo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB1260-25GEA
346
EUR
TCIAB1260-25G
TCIAB1260-10G
4-Bromi-isoftaalihappo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromi-isoftaalihappo
Kaava:
C₈H₅BrO₄ MW: 245,03 g/mol Sulamispiste: 303…304 °C |
MDL numero:
MFCD00002404 CAS-numero: 6939-93-1 EINECS: 230-078-3 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |