ω,ω-Diklooriasetofenoni ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD1122-25GEA
174
EUR
TCIAD1122-25G
ω,ω-Diklooriasetofenoni ≥97.0% (by GC)
ω,ω-Diklooriasetofenoni
Kaava:
(C₆H₅)C(O)CHCl₂ MW: 189,04 g/mol Sulamispiste: 23…24 °C |
MDL numero:
MFCD00000844 CAS-numero: 2648-61-5 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |