Disoprofol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD0617-25GEA 40.7 EUR
TCIAD0617-25G TCIAD0617-500G
Disoprofol ≥98.0% (by GC)
Disoprofol
Kaava: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Sulamispiste: 18 °C
Leimahduspiste: 113°C
MDL numero: MFCD00008885
CAS-numero: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07927
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/32/28975432.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %