Tetrapropyyliammoniumjodidi ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAT0172-100GEA
150
EUR
TCIAT0172-100G
TCIAT0172-25G
Tetrapropyyliammoniumjodidi ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrapropyyliammoniumjodidi
Kaava:
C₁₂H₂₈IN MW: 313,27 g/mol Sulamispiste: 283 °C |
MDL numero:
MFCD00011842 CAS-numero: 631-40-3 EINECS: 211-157-1 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |