Ferroseeni ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD0444-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0444-25G TCIAD0444-100G TCIAD0444-500G
Ferroseeni ≥98.0% (by GC)
Ferroseeni
Kaava: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186,04 g/mol
Kiehumispiste: 249°C
Sulamispiste: 172…175 °C
MDL numero: MFCD00001427
CAS-numero: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/95/28974995.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C