1-Bromo-2-naphthol ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB0620-25GEA
115
EUR
TCIAB0620-25G
1-Bromo-2-naphthol ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-2-naphthol
Kaava:
C₁₀H₇BrO MW: 223,07 g/mol Sulamispiste: 79…81 °C |
MDL numero:
MFCD00003869 CAS-numero: 573-97-7 EINECS: 209-363-1 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 78.0 to 84.0 deg-C |