1-Asetyylinaftaleeni ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA1044-500GEA 119 EUR
TCIAA1044-500G TCIAA1044-25G
1-Asetyylinaftaleeni ≥95.0% (by GC)
1-Asetyylinaftaleeni
Kaava: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kiehumispiste: 298°C
Sulamispiste: 9…11 °C
MDL numero: MFCD00004013
CAS-numero: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/92/28928792.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %