2-(2-Butoksietoksi)etanoli ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB0699-500MLEA 25.3 EUR
TCIAB0699-500ML TCIAB0699-25ML
2-(2-Butoksietoksi)etanoli ≥99.0% (by GC)
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Kaava: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162,23 g/mol
Kiehumispiste: 230°C
Sulamispiste: -68°C
Leimahduspiste: 78°C
MDL numero: MFCD00002881
CAS-numero: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/31/28932631.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %