Neutraalipunainen
Toimittaja: TCI EUROPE
Synonyms: CI 50040
TCIAN0315-25GEA 52.8 EUR
TCIAN0315-25G
Neutraalipunainen
Neutraalipunainen
Kaava: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Sulamispiste: 290°C
MDL numero: MFCD00012651
CAS-numero: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/92/28989392.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Absorbance min. 0.500 (10 mg/L, pH 6.4, 523.0 to 527.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 20.0 %
Transition interval (pH) (red)6.8 to 8.0 (yellowish orange)