4,5-Dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD2142-25GEA 68.2 EUR
TCIAD2142-25G TCIAD2142-5G
4,5-Dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
4,5-Dimethylthiazole
Kaava: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
Kiehumispiste: 159°C
Leimahduspiste: 51°C
MDL numero: MFCD00005336
CAS-numero: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/23/28978923.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %