L-fenyylialaniini ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Synonyms: L-α-fenyylialaniini
TCIAP0134-250GEA 194 EUR
TCIAP0134-250G TCIAP0134-25G
L-fenyylialaniini ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L-fenyylialaniini
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Sulamispiste: 173 °C
MDL numero: MFCD00064227
CAS-numero: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/43/28990843.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency