Asetonitriili, J.T.Baker®
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
8149.2500EA 0 EUR
8149.2500
Asetonitriili, J.T.Baker®
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –45,7 °C
Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 2 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg