4-Oktyyni ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAO0127-5MLEA 24.2 EUR
TCIAO0127-5ML TCIAO0127-25ML
4-Oktyyni ≥99.0% (by GC)
4-Oktyyni
Kaava: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Kiehumispiste: 131°C
Sulamispiste: –103 °C
Leimahduspiste: 29°C
MDL numero: MFCD00009471
CAS-numero: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/25/28990425.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %